Learn More
LABPLAS Dry Sani-Sponge
Descripción
- SANI-SPONGE
- Dry sponge
- Dimensions: 178 x 305 mm
- Holds: 1650 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Esterilidad | Estéril |