Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Descripción
- Sani-Stick
- Dry polyurethane sponge with handle
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | Ninguno |