Descripción
Cabinas de desecadores compactas y apilables
- Las cabinas de almacenamiento de poliestireno de alto impacto protegen el contenido de la humedad
- La puerta abatible hacia abajo se desliza para introducirse en el compartimento inferior bajo la cabina
- Se pueden apilar hasta cinco unidades para un uso máximo del espacio de almacenamiento en seco
Cabina de desecadores apilable pequeña
- Transparentes para ver fácilmente el contenido
- Frascos listos para su uso de gel de sílice desecante incluidos
- La puerta se cierra de forma segura gracias a dos pestillos de rodillo
- Volumen interior: 0,14 pies cúb.
- Dimensiones (An x P x Al): 8,25 x 8,88 x 6,75 pulg (21 x 22 x 17cm)
Cabina de desecadores apilable mediana
- El tinte ahumado ayuda a proteger el contenido fotosensible
- Incluye dos estantes perforados ajustables a 4 alturas
- Incluye una pequeña bandeja de desecante
- La puerta se cierra de forma segura gracias a un pestillo de rodillo
- Volumen interior: 0,35 pies cúb.
- Dimensiones (An x P x Al): 10 x 10 x 10 pulg (25 x 25 x 25cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Vertical (Stacking) |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Con junta abatible hacia abajo |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección del contenido contra la humedad para su uso con recipientes o cartuchos de desecante Scienceware™ |
| Admite | 13 latas |
| Incluye | Bandeja de desecante pequeña, tinte ahumado, dos pestillos de rodillo |
| N.º de estantes | 2 perforados |
| Volumen (imperial) | 0,35 pies cúb. |
| Mostrar más |