Learn More
Grant Instruments™ Refrigerador/termobloque seco
Código de producto. p-7241268
Click to view available options
Tamaño del tubo:
1,5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17795019
Marca: Grant Instruments™ PCH2 12V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Grant Instruments PCH-1/PCH-2/PCH-3 personal benchtop cooler/heaters are ideal for laboratory applications requiring cooling and heating in microtubes within the temperature setting range of – 10°C to +100°C.
El refrigerador/calentadores de PCH permiten mantener una temperatura estable durante las fluctuaciones de temperatura ambiente.
  • La ingeniosa construcción de bloques, combinada con un potente módulo Peltier, produce un enfriamiento y calentamiento muy rápidos para un cambio rápido de aplicación y una mayor flexibilidad. Además, el efecto Peltier produce un enfriamiento y calentamiento eficaces para pequeñas cargas térmicas sin necesidad de utilizar un sistema de refrigeración.
  • El sistema de control de temperatura seca mantiene un entorno de trabajo limpio, lo que reduce la posibilidad de contaminación o dilución de la muestra. Un sistema Peltier, sin la vibración de la refrigeración ni la turbulencia de un baño de agua, también es ideal para todas las incubaciones en las que las condiciones estables son críticas.
  • El PCH es una herramienta muy eficaz para la preparación de muestras de ADN para la electroforesis desnaturalizante. El calentamiento excepcionalmente rápido permite alcanzar rápidamente la temperatura de desnaturalización de 95 °°C, el temporizador significará un tiempo de desnaturalización y las muestras se pueden enfriar de nuevo rápidamente para cargar los geles.
  • El intervalo de ajuste de enfriamiento/calentamiento es de –10 ºC a 100 °C, con tiempos de enfriamiento y calentamiento muy rápidos
  • Estabilidad ± 0,1 °C, uniformidad de ± 0,25 °C a 37 °C
  • Selección de dos modelos; capacidad para hasta 32 microtubos en una combinación de dos tamaños: 12 x 1,5 ml más 20 x 0,5 ml (PCH-1) o hasta 20 microtubos de un tamaño: Tubos de 20 x 1,5 ml (PCH-2), hasta un total de microtubos de 20 x 2 ml (PCH-3)
  • Práctico temporizador de reacción integral con alarma sonora
  • El sistema de control de temperatura seca mantiene un entorno de trabajo limpio y sin vibraciones
  • Una pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura y tiempo. Funciona en combinación con sencillos botones pulsadores para facilitar la configuración.
  • Los tubos flexibles y los rápidos tiempos de calentamiento/enfriamiento permiten un cambio rápido de la aplicación
Aplicaciones:
Ciencias de la vida: enzimas de restricción congeladas de almacenamiento, desplazamiento de la mella (nick translation), reacciones de ligadura, digestiones de restricción, solubilización de proteínas para PAGE, incubación en caliente de tubos de microcentrífuga para hibridación, reacciones enzimáticas y desactivaciones.
Aplicaciones clínicas: refrigeración de muestras de sangre antes de las pruebas de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Termobloque/refrigerador seco para microtubos de 20 x 1,5 ml de -10 °C a +100 °C (temperatura ambiente: -30 °C mínimo)
Admite 20 microtubos
Tipo de tapón Enchufe de EE. UU., UE, Reino Unido y AUS
Intervalo de temperatura (métrico) El intervalo de ajuste de refrigeración/calefacción es de -10 °C a +100 °C
Tipo Refrigerador/termobloque seco
Pantalla LCD de 2 líneas × 16 caracteres
Modelo PCH-2 12 V
N.º de bloques 1
Estabilidad de la temperatura Estabilidad ± 0,1 °C, uniformidad de ± 0,25 °C a 37 °C
Temporizador De 1 min a 96 h, sin interrupciones
Tamaño del tubo 1,5 mL
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 30 x 25 cm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Peso (métrico) 3,2 kg
Tensión 12 V
Vataje 55 W
Amperaje 4,4 A