Descripción
- Calentador de bloque digital para cuatro bloques de aluminio
- El sensor de temperatura PT-1000 incluido permite controlar la temperatura directamente en el recipiente de muestra
- El calentador de bloque es ideal para la determinación de punto de fusión y ebullición, reacciones enzimáticas, incubación y activación de cultivos, inmunoensayos, desnaturalización de ADN, pruebas de medios de cultivo, pruebas de coagulación, determinaciones de sangre: urea: nitrógeno e hibridaciones «in situ»
- Aptas para temperaturas de hasta 120 °C
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable desde 1 min a 99 h y 59 min
- Contador: Muestra el tiempo de calentamiento
- Muy versátil con un gran número de bloques
- Pantalla de código de errores
- Circuito de seguridad fijo
- Señal acústica al final de la prueba
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 120 °C |
| Tipo | Baño seco/bloque |
| N.º de bloques | 4 |
| Anchura (métrico) | 151 mm |
| Altura (métrico) | 73 mm |
| Requisitos eléctricos | De 220 a 240/115/100 V, 50/60 Hz |
| Tensión | De 220 a 240/115/100 V |
| Vataje | 412 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |