Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Fraser semiconcentrado en Dry-Bags™
Código de producto. 13245739
Change view
Click to view available options
Formato:
Dry-Bags™, sin filtro
Producción:
20 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Formato Producción unitSize
13245739 Dry-Bags™, sin filtro 20 l paquete de 100
15249047 Dry-Bags™, sin filtro 20 l paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13245739 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. DB0895V
Edge
This item is not returnable. View return policy
Simplifique la preparación de medios en laboratorios alimentarios con este medio deshidratado de gran calidad en un práctico formato de bolsa; solo hay que abrir, llenar y dispensar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en el laboratorio.
Ahorre tiempo en preparar a granel diluyentes y medios para pruebas de microbiología alimentaria usando caldo Fraser media concentración en Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras: solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. Cada bolsa tiene una capacidad aproximada de 20 l de medio, que pueden dispensarse a través del tubo de salida.
Utilice el caldo Fraser mrdia concentración como medio de enriquecimiento diagnóstico selectivo secundario para el aislamiento de listeria spp en muestras alimentarias y ambientales. El caldo Fraser es una modificación del caldo de enriquecimiento secundario USDA-FSIS UVM y se basa en la fórmula descrita por Fraser y Sperber. El ennegrecimiento del medio es prueba presuntiva de la presencia de listeria. Todos los cultivos de enriquecimiento en caldo Fraser deben ser subcultivados en un medio en placa.
Prácticos
  • Preparación rápida y sencilla: solo tiene que añadir agua desionizada a través del filtro de esterilización a cada Dry-Bag y estará lista para usarse en unos minutos. También puede añadirse agua preesterilizada en condiciones asépticas.
Rentable
  • Transporte ligero: no es necesario pesar ni esterilizar el medio, por lo que se reduce en gran medida el trabajo de los departamentos de preparación de medios y se hace un menor uso del equipo.
Seguras
  • No es necesario manejar material de vidrio ni pesar medios de cultivo, ni tampoco añadir reactivos suplementarios: las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
Calidad garantizada
  • Todos los lotes disponen de un certificado de calidad para reducir el número de controles de calidad por el usuario.
Flujo de trabajo
  • Las Dry-Bags se adaptan fácilmente a los flujos de trabajo y al equipamiento de los laboratorios, como los diluidores automatizados.
Fáciles de utilizar
  • Las Dry-Bags son sencillas de llenar y dispensar; solo es necesaria una formación mínima.
Ahorran espacio
  • Las Dry-Bags se suministran en prácticos paquetes de cinco o diez unidades, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse cuando se desee.
El medio rehidratado de las Dry-Bags puede almacenarse durante 3 días a temperatura ambiente (lejos de fuentes de luz intensa) y estas están disponibles con filtros adjuntos para mayor comodidad o sin filtros como opción más económica. Para las Dry-Bags suministradas sin filtros, hay disponibles filtros reutilizables y esterilizables en autoclave (DB0200A). Para mayor comodidad, se recomienda llenar las Dry-Bags con la bomba peristáltica Thermo Scientific (DB2000A or DB3000A) y dispensarlas con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4000A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Límpido, amarillo
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Caldo Fraser semiconcentrado en Dry-Bags
Formato Dry-Bags™, sin filtro
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 5/paq.
Producción 20 l