Learn More
Kimble Chase™ Tubos capilares de vidrio de borosilicato Drummond Microcaps
Código de producto. p-8007276
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Longitud (métrico):
32 mm
65 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
13065803 0,5 μl 32 mm paquete de 100
12389389 1 μl - paquete de 100
13035813 25 μl 65 mm paquete de 100
13045813 50 μl 100 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 13065803
Marca: Kimble Chase™ 7645000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos capilares de vidrio de borosilicato Kimble Chase Drummond Microcaps, Capacidad: 0,5 μL, Longitud: 32 mm; cantidad: 100/paquete
Tubos capilares de vidrio de borosilicato Kimble Chase Drummond Microcaps, Capacidad: 0,5 μL, Longitud: 32 mm; cantidad: 100/paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 μl
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/paquete
Tipo Tubo capilar
Longitud (métrico) 32 mm