Learn More
asecos™ Estantería con cubeto de retención de acero
Código de producto. 17856416 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17856416 66 kg cada uno
17836406 73 kg cada uno
17866366 118 kg cada uno
17806426 139 kg cada uno
4 options
Código de producto. 17856416
Marca: asecos™ 13148
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento y llenado seguros de contaminantes del agua de todas las clases de peligro
  • para el almacenamiento de aceites, pinturas y barnices
  • Llenado seguro gracias al cubeto de retención saliente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 17.2 gal.
Capacidad (métrico) 65 L
Material Acero
Tipo Drum Rack
Longitud (imperial) 29.72 in.
Longitud (métrico) 755.00 mm
Anchura (imperial) 29.72 in.
Anchura (métrico) 755.00 mm
Altura (imperial) 61.81 in.
Altura (métrico) 1570.00 mm
Fondo (imperial) 25.00 in.
Fondo (métrico) 635.00 mm
Peso (imperial) 145.50 lb.
Peso (métrico) 66 kg