Learn More
DRP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16885035 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16885035 20 μL 20 microlitros
16875035 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16885035
Marca: Proteintech 266311AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Members of the dystrophin family of proteins perform a critical role in the maintece of membrane-associated complexes at points of intercellular contact in vertebrate cells. Dystrophin related protein 2 is predicted to resemble certain short C-terminal isoforms of dystrophin and dystrophin-related protein 1 (DRP1 or utrophin). DRP2 is expressed principally in the brain and spinal cord.
Especificaciones
Antígeno DRP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DRP2
N.º de referencia del gen Q05AA6, Q13474, Q9EPA0
Alias de gen DRP 2, DRP2, dystrophin related protein 2
Símbolos de los genes DRP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DRP2 Fusion Protein Ag24462
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13497, 1821, 66027
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG