missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DRP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17147593
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17147593 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17147593

Marca: Invitrogen™ PA5109662

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MQPMVMQGCP YTLPRCHDWQ AADQFHHSSS LRSTCPHPQV RAAVTSPAPP QDGAGVPCLS LKLLNGSVGA SGPLEPPAMN LCWNEIKKKS HNLRARLEAF SDHSGKLQLP LQEIIDWLSQ KDEELSAQLP LQGDVALVQQ EKETHAAFME EVKSRGPYIY SVLESAQAFL SQHPFEELEE PHSESKDTSP KQRIQNLSRF VWKQATVASE LWEKLTARCV DQHRHIERTL EQLLEIQGAM.

Members of the dystrophin family of proteins perform a critical role in the maintenance of membrane-associated complexes at points of intercellular contact in vertebrate cells. Dystrophin related protein 2 is predicted to resemble certain short C-terminal isoforms of dystrophin and dystrophin-related protein 1 (DRP1 or utrophin). DRP2 is expressed principally in the brain and spinal cord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DRP2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica Drp2
N.º de referencia del gen Q05AA6, Q9EPA0
Alias de gen AW495265; DRP2; DRP-2; dystrophin related protein 2; dystrophin-related protein 2; dystrophin-related protein 2 A-form
Símbolos de los genes Drp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human DRP2 (NP_001930.2).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13497, 66027
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.