Learn More
DRP1 (N-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211847 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16804715 20 μL 20 microlitros
16894705 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16804715
Marca: Proteintech 261871AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynamin-related protein 1 (DRP1) is a member of the dynamin superfamily of GTPases. Members of this family have diverse cellular functions including vesicle scission, organelle fission, viral resistance, and intracellular trafficking (reviewed in 1). DRP1 affects mitochondrial morphology and is important in mitochondrial and peroxisomal fission in mammalian cells.
Especificaciones
Antígeno DRP1 (N-terminal)
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DNM1L
N.º de referencia del gen O00429, Q8K1M6
Alias de gen DLP1, DNM1L, DRP1
Símbolos de los genes Dnm1l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DRP1 (N-terminal) Fusion Protein Ag24249
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10059, 74006
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG