missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DRP1 (N-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16804715 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16804715 20 μL 20 microlitros
16894705 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16804715 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 261871AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dynamin-related protein 1 (DRP1) is a member of the dynamin superfamily of GTPases. Members of this family have diverse cellular functions including vesicle scission, organelle fission, viral resistance, and intracellular trafficking (reviewed in 1). DRP1 affects mitochondrial morphology and is important in mitochondrial and peroxisomal fission in mammalian cells.

Especificaciones

Antígeno DRP1 (N-terminal)
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DNM1L
N.º de referencia del gen O00429, Q8K1M6
Alias de gen DLP1, DNM1L, DRP1
Símbolos de los genes Dnm1l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DRP1 (N-terminal) Fusion Protein Ag24249
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10059, 74006
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.