Learn More
DRP1 (C-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16810944 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16810944 20 μL 20 microlitros
16800944 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16810944 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 129571AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynamin-related protein 1 (DRP1) is a member of the dynamin superfamily of GTPases. Members of this family have diverse cellular functions including vesicle scission, organelle fission, viral resistance, and intracellular trafficking (reviewed in 1). DRP1 affects mitochondrial morphology and is important in mitochondrial and peroxisomal fission in mammalian cells.
Especificaciones
Antígeno DRP1 (C-terminal)
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DNM1L
N.º de referencia del gen O00429, Q8K1M6
Alias de gen DLP1, DNM1L, DRP1
Símbolos de los genes Dnm1l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DRP1 (C-terminal) Fusion Protein Ag3644
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10059, 74006
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.