Learn More
BRAND™ Frascos cuentagotas ámbar con pipeta
Código de producto. p-8010057 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10324901
Marca: BRAND™ 124529
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sódico-cálcico: El tapón de la junta esmerilada intercambiable tiene una pipeta cuentagotas integrada con una perilla de caucho.
  • Fabricado con vidrio de sodo-cálcico ámbar
  • Incluye pipeta cuentagotas y perilla de caucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Ámbar
Material Vidrio sodocálcico
Closure Included Sí
Altura (métrico) 130 mm
Material del cierre Caucho
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tope de junta esmerilada con perilla de caucho