Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, transparente, vidrio sodocálcico, con pipeta de vidrio esmerilado, completo con perilla
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos cuentagotas son adecuados para líquidos que deben dispensarse en pequeñas cantidades, especialmente gota a gota. Se suministra con una perilla y una pipeta de vidrio esmerilado. Hay disponibles pipetas y perillas de repuesto.
- Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada estándar
- Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
- Perilla de caucho natural
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |