Learn More
BRAND™ Boquilla cuentagotas
Código de producto. 11718218 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 18
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11718218 GL 18 paquete de 50
1 options
Código de producto. 11718218
Marca: BRAND™ 129232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cierre con boquilla cuentagotas
  • Para frascos de LDPE con rosca
  • GL 18
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Material LDPE
    Tamaño de rosca (métrico) GL 18
    Acabado del cuello 29 mm