Learn More
Buerkle™ Tapón con cuentagotas
Código de producto. 10084042 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10084042 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10084042
Marca: Buerkle™ 03003025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón cuentagotas con tapón unidoØ, para roscas de 25 mm.
  • Para frascos de perfil alto de LDPE Buerkle™
  • Para roscas de Ø 18, 25 o 28 mm
  • Hecho de LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón con cuentagotas
Tamaño de rosca (métrico) 30 mm
Acabado del cuello 30 mm
Tipo de producto Dropper Cap
Para utilizar con (equipo) Rosca de 25 mm de diám.