Learn More
Kautex™ Tapón con cuentagotas
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 10, 20 y 30 mL
Frasco de 1000 y 2000 mL
Frasco de 50, 100 y 200 mL
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
14mm
18 mm
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 100
Descripción
- Color: natural
- LPDE
- El cuentagotas incluye boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Incluye | Boquilla |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Tipo de producto | Tapón con cuentagotas |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 10, 20 y 30 mL |
| Diámetro (métrico) | 14mm |