Learn More
Kautex™ Tapón con cuentagotas
Descripción
- Color: natural
- LPDE
- El cuentagotas incluye boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Incluye | Boquilla |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Tipo de producto | Tapón con cuentagotas |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 500 ml |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |