Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Código de producto. 11899143 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Placa μDrop Duo
placa μDrop
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11899143
Marca: Thermo Scientific™ N12391
Las placas Thermo Scientific™ μDrop y μDrop Duo se utilizan para la cuantificación fotométrica de ADN, ARN y proteínas de bajo volumen (2-10 μl) y el análisis de pureza. Las placas μDrop son compatibles con los lectores de microplacas Thermo Scientific Varioskan LUX y Multiskan SkyHigh. Los protocolos ya preparados en el software SkanIt o la interfaz de usuario Multiskan SkyHigh hacen que la cuantificación sea rápida y sencilla.
Las placas Thermo Scientific™ μDrop™ y μDrop™ Duo son herramientas ideales para mediciones de concentración de bajo volumen fotométrico (2-10 μl) rápidas y sencillas de ADN, ARN, muestras de proteínas o barrido espectral. El área de bajo volumen está diseñada para utilizarse con pipeta de 8 canales para un pipeteo rápido y preciso de varias muestras. Las placas también contienen un área separada para la medición de cubetas. Las placas μDrop son compatibles con los lectores de microplacas Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky y Multiskan SkyHigh. El intuitivo software Thermo Scientific SkanIt™ y la interfaz de usuario Multiskan SkyHigh ofrecen protocolos de medición listos para usar para la medición y el análisis rápidos de muestras.
  • Intervalo de detección de ADN bicatenario desde unos pocos microgramos hasta unos pocos miligramos por milímetro.
  • Dieciséis posiciones de muestra para medir rápida y fácilmente volúmenes de muestra de hasta 2 μl.
  • Compatible con pipetas de ocho canales que permiten la fácil adición de muestras.
  • Limpieza rápida y sencilla de muestras en mediciones en serie.
  • Sesiones ya preparadas del software Thermo Scientific SkanIt para análisis de ácidos nucleicos.
  • Ranura de medición para cubetas rectangulares.
  • Compatible con Multiskan Sky, Multiskan GO, Varioskan LUX y Varioskan Flash
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto placa μDrop
Tipos de placas Placa μDrop Duo
Capacidad (métrico) De 2 a 10 μl (función de bajo volumen)
N.º de posiciones 16
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.