Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Código de producto. p-8001977 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10438831
Marca: Buerkle™ 03070010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles for accurate, reliable and repeatable dispensing of reagents.
  • HDPE
  • Drop dispenser and separate screw cap
  • Closure included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Incluye Drop dispenser and separate screw cap
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Closure Included Sí
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca