Learn More
Buerkle™ Broca para Buerkle™ Mole
Código de producto. 10095713 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para arena
Para arena gruesa
Para grava
Para recoger y quitar piedras
Para suelos arcillosos y húmedos
Para suelos de combinación
Para suelos de riberas de río
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10095713
Marca: Buerkle™ 53501025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
™ La broca de Buerkle para Buerkle Mole™ está especialmente diseñada para propiedades muy específicas del suelo.
  • Arcilla y tierra húmeda
    • Con paneles laterales estrechos para una mínima fricción/resistencia al suelo. Como los suelos húmedos suelen ser muy cohesivos, el suelo todavía se adhiere al pedacito muy bien.
  • Arena
    • Con amplios paneles laterales y por lo tanto una gran capacidad de retención para la arena.
  • Arena gruesa
    • Con paneles laterales extra amplios que encintan aún más de la broca para que incluso los suelos arenosos gruesos y los suelos muy secos sean retenidos.
  • Combinación
    • Conserva suelos fuertemente cohesivos y menos cohesivos.
  • Riverside
    • Muy adecuado para la perforación en suelos duros, incrustados y suelos mezclados con grava fina. Los detritos de perforación se proyectan desde la propia broca, de modo que la fricción se reduce considerablemente.
  • Perforador de grava
    • Con unas palas ligeramente redondeadas y oblicuas que se tiran hacia abajo en la grava. Las piedras presentes se sujetan entre los lados del taladro. El material más fino del suelo (arena gruesa con grava fina) se retiene en la broca.
  • Recogedor de piedras
    • El recogedor de piedras se utiliza para recoger y eliminar piedras que impiden el muestreo adecuado con una de las otras brocas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Broca para taladros
Descripción Equipo para el tomamuestras de barrenos
Incluye Paneles laterales extra anchos
Para utilizar con (aplicación) Para arena gruesa
Para utilizar con (equipo) Muestreador de taladro de topo