Learn More
Beskrivelse
- Arcilla y tierra húmeda
- Con paneles laterales estrechos para una mínima fricción/resistencia al suelo. Como los suelos húmedos suelen ser muy cohesivos, el suelo todavía se adhiere al pedacito muy bien.
- Arena
- Con amplios paneles laterales y por lo tanto una gran capacidad de retención para la arena.
- Arena gruesa
- Con paneles laterales extra amplios que encintan aún más de la broca para que incluso los suelos arenosos gruesos y los suelos muy secos sean retenidos.
- Combinación
- Conserva suelos fuertemente cohesivos y menos cohesivos.
- Riverside
- Muy adecuado para la perforación en suelos duros, incrustados y suelos mezclados con grava fina. Los detritos de perforación se proyectan desde la propia broca, de modo que la fricción se reduce considerablemente.
- Perforador de grava
- Con unas palas ligeramente redondeadas y oblicuas que se tiran hacia abajo en la grava. Las piedras presentes se sujetan entre los lados del taladro. El material más fino del suelo (arena gruesa con grava fina) se retiene en la broca.
- Recogedor de piedras
- El recogedor de piedras se utiliza para recoger y eliminar piedras que impiden el muestreo adecuado con una de las otras brocas.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Broca para taladros |
| Descripción | Equipo para el tomamuestras de barrenos |
| Incluye | Amplios paneles laterales |
| Para utilizar con (aplicación) | Para arena |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador de taladro de topo |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?