Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. 10711881
Marca: Thermo Scientific Acros 219030020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Drierite™
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Granular
Cantidad 2 kg
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nombre IUPAC sulfato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt