Descripción
- Diseñado para la absorción estática de humedad en recipientes cerrados de hasta 6 pies cúbicos de volumen
- Absorbe hasta 10 g (3/8 oz) de vapor de agua
- Cilindro de acero perforado con carga de 150 g (5 1/4 oz.) de absorbente de Drierite
- Una vez agotado el desecante, se puede regenerar calentándolo a 220°C (425°F) durante 1 hora
Información de órdenes
General:3,8 cm diám. x 15 cm al.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 3,81 cm, 1,5 in |
| Tipo de producto | Mini-deshumidificador |
| Material | metálica |
| Para utilizar con (aplicación) | Secado estático de aire y gases con un punto de rocío de -37 °C (-100 °F), unidad de secado cómoda para la cámara de equilibrio analítico u otras cajas pequeñas |
| Admite | 150 g de absorbente |