Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas Dri-Cal™
Código de producto. 11858283 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
50 μm
70 μm
100 μm
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11858283 8 μm 1 g
11828283 5 μm 1 g
11838283 6 μm 1 g
11848283 7 μm 1 g
11868283 10 μm 1 g
11828293 100 μm 1 g
11878283 15 μm 1 g
11888283 20 μm 1 g
11898283 25 μm 1 g
11808293 50 μm 1 g
11818293 70 μm 1 g
11 options
Código de producto. 11858283
Marca: Thermo Scientific™ DC08
Utilice patrones de tamaño de partículas Thermo Scientific™ Dri-Cal™ para calibrar el tamaño de las partículas y para contar instrumentos que requieran partículas en polvo.
Características:
  • Cómodamente envasados en viales con punta de cuentagotas en cantidades de 1 gramo, lo que permite al usuario dispensar las partículas directamente en la cámara de muestreo; no aptos para la dispersión en medios líquidos
  • Poseen un certificado de calibración y trazabilidad al NIST™, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas
  • Se incluye una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación
  • Con número de lote para el servicio de asistencia y el servicio técnico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Concentración 100 % de sólidos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Contenido Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Descripción Usado para calibrar el tamaño de partículas y contar la instrumentación que requieren las partículas secas para medir los medios secos.
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Calibración de contadores de partículas en seco
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 0,7 µm, 10 % CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 8 μm