missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DREF Antibody (PCRP-ZBED1-1E1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30144249 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30144249

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308861CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DREF Monoclonal antibody specifically detects DREF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DREF
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZBED1-1E1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Ac-like transposable element, ALTEDNA replication-related element binding factor, hDREF, KIAA0785dREF homolog, Putative Ac-like transposable element, putative Ac-like transposon, TRAMPDREFBED-type zinc finger domain-containing protein 1, zinc finger BED domain-containing protein 1, zinc finger, BED-type containing 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DREF protein (Uniprot: O96006)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.