Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Frascos de lavado de gases Drechsel
Código de producto. p-7161793
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Porosidad:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad unitSize
11536924 500 mL 1 cada uno
10450323 500 mL 2 cada uno
10622092 1000 mL 2 cada uno
3 options
Código de producto. 11536924
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05510113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de lavado de gases según Drechsel con disco de filtro
  • Conforme a DIN 12596
  • Completo con cabezal (con disco de filtro)
  • Conexión a masa de la junta: NS 29/32
  • Material: Tubos DURAN™ (cabezal), vidrio borosilicatado 3.3 (frasco)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Tipo Conexiones GL 14
Incluye Cabezal de tubos DURAN™, frasco de vidrio borosilicatado 3.3
Porosidad 1