Learn More
Drebrin Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A12H1, Proteintech
Código de producto. p-7223346 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16820306 20 μL 20 microlitros
16810306 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16820306
Marca: Proteintech 675891IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Drebrin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Drebrin. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The Drebrin antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Drebrin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A12H1
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1627
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG2a