missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drebrin 1 Antibody (DBN-N-03), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30152058 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30152058 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP222344CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Drebrin 1 Monoclonal antibody specifically detects Drebrin 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Flow (Intracellular),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Drebrin 1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon DBN-N-03
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen D0S117E, Developmentally-regulated brain protein, DKFZp434D064, drebrin, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2, drebrin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially expressed N-terminal fragment of recombinant human Drebrin Antibody (DBN-N-03)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1627
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.