missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Drebrin 1 Antibody (DBN-N-03), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-22344AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Drebrin 1 Monoclonal specifically detects Drebrin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
Especificaciones
| Drebrin 1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| D0S117E, Developmentally-regulated brain protein, DKFZp434D064, drebrin, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2, drebrin-1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| The mouse monoclonal Drebrin Antibody (DBN-N-03) recognizes drebrin, an approximately 100-125 kDa regulator of actin cytoskeleton. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| DBN-N-03 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| DBN1 | |
| Bacterially expressed N-terminal fragment of recombinant human Drebrin Antibody (DBN-N-03) | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 1627 | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido