Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq™ Hot Start
Código de producto. 15659374 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Cantidad:
200 U
2500 unidades
4 × 2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
200 unidades
2500 microlitros
2500 unidades
500 unidades
cada uno
paquete de 2500
paquete de 4
Código de producto. Color Cantidad unitSize
15659374 Green 4 × 2500 U cada uno
15699364 Colorless 200 U cada uno
15617423 Colorless 200 U 200 unidades
15609374 Colorless 500 U cada uno
15787496 Colorless 500 U cada uno
15616154 Colorless 500 U 500 unidades
15619374 Colorless 2500 unidades 2500 microlitros
15626154 Colorless 2500 unidades 2500 unidades
15797496 Colorless 2500 unidades cada uno
15636154 Colorless 4 × 2500 U paquete de 4
15629374 Green 200 U cada uno
15639374 Green 500 U cada uno
15707506 Green 500 U cada uno
15649374 Green 2500 unidades cada uno
15666154 Green 2500 unidades paquete de 2500
15605014 Green 2500 unidades 2500 unidades
16 options
Código de producto. 15659374
Marca: Thermo Scientific™ EP1714
Includes
ADN polimerasa DreamTaq Hot Start; tampón DreamTaq Green 10X
La ADN polimerasa es el producto de elección para la amplificación sólida y uniforme con pasos de optimización mínimos
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.
Mejores resultados de reacción:
  • Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
  • Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
  • Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
Comodidad mejorada:
  • Preparación de la reacción a temperatura ambiente
  • Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de hibridación del primer gracias al tampón de reacción optimizado.
  • Carga directa de productos de PCR en un gel con tampón DreamTaq Green.
Tamaño del amplicón (ADN complejo): 6 kb
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento •20 × 100 μl de ADN polimerasa DreamTaq Hot Start
•40 × 1,25 ml de tampón DreamTaq Green 10X (incluye 20 mM de MgCl2)
Almacenar entre -5 y -30 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa DreamTaq
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 4 × 2500 U
Condiciones de envío Hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Color Green