Includes
ADN polimerasa DreamTaq Hot Start; tampón DreamTaq 10X
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
Mejores resultados de reacción:
- Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
- Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
- Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
- Preparación de la reacción a temperatura ambiente
- Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de hibridación del primer gracias al tampón de reacción optimizado.
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 5 × 100 μl de ADN polimerasa DreamTaq Hot Start (5 U/μl) • 10 × 1,25 ml de tampón DreamTaq 10X (incluye 20 mM de MgCl2) Almacenar entre -5 y -30 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa DreamTaq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Cantidad | 2500 unidades |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo o seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| Sobrante | 3'-A |
| Mostrar más |