Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Código de producto. p-6629006 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
N.º de reacciones:
200
1000
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Código de producto. Cantidad N.º de reacciones unitSize
15717526 20 x 1.25mL 1000 1000 reacciones
15707526 4 x 1.25 mL 200 200 reacciones
2 options
Código de producto. 15717526
Marca: Thermo Scientific™ K1082
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Cantidad 20 x 1.25mL
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
N.º de reacciones 1000