Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffers (10X)
Código de producto. p-200086898 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 4
Código de producto. 11360600
Marca: Thermo Scientific™ B71
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), available in colorless and green formats, is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. It contains both KCl and (NH4)2SO4 to provide high specificity of primer annealing at a wide range of MgCl2 concentrations. 10X DreamTaq buffer includes 20 mM MgCl2
Control de calidad:
  • Prueba para comprobar la ausencia de endo y exodesoxirribonucleasas, así como de ribonucleasas, y prueba funcional en la amplificación del fragmento de ADN 956 bp de un gen monocopia del ADN genómico humano.
Recomendada para:
PCR con la ADN polimerasa DreamTaq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón verde DreamTaq
Color Green
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Cantidad 4 x 1.25 mL
Formulación Nonidet P40 etilfenolpoli(etilenogiycoleter) 9016-45-9 (<0,9 ), polietilenglicol 25322-68-3 (7-13 ), Sucrose 57-50-1 (10-30)
Incluye Contiene:
• Tampón verde DreamTaq de 10 x 1,25 ml (incluye 20 mM MgCl2)
Almacenar a -20 °C.