missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DRD3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5840), Invitrogen™

Código de producto. 30087856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30087856 20 μL 20 microlitros
30088197 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30087856

Marca: Invitrogen™ MA552927

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This gene encodes the D3 subtype of the five (D1-D5) dopamine receptors. The activity of the D3 subtype receptor is mediated by G proteins which inhibit adenylyl cyclase. This receptor is localized to the limbic areas of the brain, which are associated with cognitive, emotional, and endocrine functions. Genetic variation in this gene may be associated with susceptibility to hereditary essential tremor 1. Alternative splicing of this gene results in transcript variants encoding different isoforms, although some variants may be subject to nonsense-mediated decay (NMD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DRD3
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5840
Concentración 0.333 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DRD3
N.º de referencia del gen P19020, P30728, P35462
Alias de gen D(3) dopamine receptor; D3 receptor; D3DR; D3nf; D3R; Dopamine 3 receptor; Dopamine D3 receptor; dopamine receptor 3; dopamine receptor D3; dopaminergic receptor D3; Drd3; essential tremor 1; ETM1; FET1
Símbolos de los genes DRD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Dopamine Receptor D3 (1-50AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13490, 1814, 29238
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.