Descripción
- Para cajas estándar de 6 x 4 (50 mm)
- Adecuada para usar con cámaras modelo UF V
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bastidor de cámaras con cajón, acero inoxidable: para cajas estándar 6 × 4 (50 mm), dimensiones: Al 340 x An 140 x P 560 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER serie UF V |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 339,5 × 560 × 140 mm |
| Fondo (métrico) | 560 mm |
| Tipo de producto | Gradilla con cajón |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 140 mm |