Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
Código de producto. 16327895
Change view
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
200 ensayos
50 ensayos
missing translation for 'unitSize'
paquete de 200
paquete de 50
Product Code. Cantidad unitSize
16327895 200 ensayos paquete de 200
16317895 50 ensayos paquete de 50
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16327895
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ D15106
Edge
This item is not returnable. View return policy
La tinción DRAQ7 es un tinte fluorescente de ADN brillante y fácil de usar que se utiliza para excluir células no viables por citometría de flujo.
Este tinte tiene una excitación máxima de 599/644 nm y una emisión máxima de 678/697 nm.
• Estable a temperatura ambiente
• Tinción rápida de células muertas sin pasos de lavado
• Sin excitación UV ni superposición espectral de emisión con PE
La tinción DRAQ7 es un tinte impermeable a la membrana que tiñe rápidamente el ADN bicatenario (ADNdc) de células muertas o permeables. Las longitudes de onda de 488 a 647 nm pueden excitar este tinte, aunque se excita óptimamente con líneas láser rojas. Su emisión máxima es de 697 nm cuando está intercalada con ADNd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Tinte
Cantidad 200 ensayos