Learn More
Invitrogen™ Colorante DRAQ7 DROP & GO™
Descripción
- El colorante DRAQ7 DROP & GO es un tinte fluorescente de ADN brillante y fácil de usar que se utiliza para excluir células no viables por citometría de flujo. Este tinte tiene una excitación máxima de 599/644 nm y una emisión máxima de 678/697 nm.
- Estable a temperatura ambiente
- Práctico formato de frasco con cuentagotas listo para su uso: no es necesario diluir, pesar ni pipetear
- No hay excitación UV ni superposición espectral de emisiones con PE
- El colorante DRAQ7 es un tinte impermeable a la membrana que tiñe rápidamente el ADN bicatenario (ADNbc) de células muertas o permeabilizadas. Las longitudes de onda de 488 a 647 nm pueden excitar este tinte, aunque se excita óptimamente con líneas láser rojas. Su emisión máxima es de 697 nm cuando está intercalada con ADNd.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 3 x 2,5 mL |
| Tipo de producto | Tinte |
| Cantidad | 90 ensayos |