Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sonda fluorescente DRAQ5™ (5 mM)
Código de producto. p-4527255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
200 μl
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
200 microlitros
50 microlitros
11863865 200 μl 200 microlitros
11895005 1 mL 1 ml
11820154 50 μl 50 microlitros
3 options
Código de producto. 11863865
Marca: Thermo Scientific™ 62251
Tiña células fijas o vivas con esta tinción de ADN rojo lejano.
Tinción de células fijas o vivas con la sonda fluorescente Thermo Scientific™ DRAQ5, una tinción de ADN rojo lejano.
Los ensayos de fluorescencia celulares, como la citometría de flujo, ELISA en célula, la microscopía de fluorescencia y la adquisición de imágenes de alto contenido requieren una etiqueta fluorescente para identificar las células individuales. Cuando se utilizan varias sondas fluorescentes para detectar objetivos o actividades celulares diferentes, cada sonda debe tener un espectro fluorescente distinto de las otras sondas. Las sondas de unión de ADN en azul fluorescente, Hoechst y DAPI, se utilizan frecuentemente; sin embargo, dichas sondas no se pueden utilizar cuando no se dispone de iluminación UV o se emplean otras sondas fluorescentes emisoras de luz azul. Por lo tanto, las sondas nucleares que emiten en un color distinto del azul son útiles para la identificación y el conteo celular, así como para la determinación del contenido de ADN y la morfología nuclear.
  • Debido a su excitación y emisión rojo lejano, la sonda fluorescente DRAQ5 se puede multiplexar con muchos otros fluoróforos y es ideal para células que expresan proteínas de fusión de proteína fluorescente verde (GFP)
  • Compatible con muchos protocolos existentes a través de una amplia gama de plataformas de instrumentación.
  • Emite en la región de rojo lejano, es lipofílica y cruza las membranas celulares y nucleares de tejidos y células vivas y fijas para una tinción rápida del ADN.
  • Esta tinción es soluble en agua, se suministra lista para su uso y no requiere de ARNasa, lisis celular o un paso de lavado, de manera que resulta compatible con la automatización.
  • Como la tinción de ADN es estequiométrica, la sonda fluorescente DRAQ5 puede emplearse para el análisis de contenido de ADN en estudios de proliferación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4°C.
Descripción Solución de sonda fluorescente DRAQ5™ (5 mM)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de células
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido
Tipo de producto Solución de sonda fluorescente
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Emission 681 nm
Excitation Wavelength Range 647 nm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Grado de pureza o calidad > 99 %
Cantidad 200 μl
Solubilidad soluble en concentraciones de trabajo en agua y tampones habituales
Localización subcelular Núcleo, citosol, citoplasma
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DRAQ5 Fluorescent Probe Solution (5 mM)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione