Learn More
Bochem™ Gradilla de drenaje con bandeja de recogida
Descripción
- Para tubos de ensayo y matraces
- Dos tamaños: 44 y 65 pines
- Revestimiento de PA
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos de ensayo y matraces |
| Forma | Rectángulo |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Drenar tubos de ensayo y matraces |
| N.º de gradillas | 65 pines |
| Longitud (métrico) | 420 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de drenaje con bandeja de recogida |
| Altura (métrico) | 610 mm |