Learn More
Hecht Karl™ Drenador
Código de producto. 10063611
Click to view available options
:
Dimensions: (L x W x H) 420 x 170 x 300mm
Código de producto. 10063611
Marca: Hecht Karl™ 49028010
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Drainer
Material Wire
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Tamaño Small
Dimensiones (L x An) 420 x 170mm
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (métrico) 170 mm
Altura (métrico) 300 mm