Learn More
Labconco™ Tubo de drenaje para sistema de liofilización FreeZone de 1 l o 4,5 l
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Liofilizadores FreeZone
- Diseñada para satisfacer las necesidades de liofilización de los laboratorios de investigación y plantas piloto
- Todos los tamaños y modelos incluyen una gran pantalla táctil
- Sistema operativo Lyo-Works™
- Proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura y el nivel de vacío
- Sistema de detección de extremo End-Zone™ opcional
- Los modelos de consola se ofrecen en una amplia gama de tamaños con bandeja de taponado opcional
- Los colectores que alcanzan -50 °C son adecuados para liofilizar muestras acuosas
- Los colectores que alcanzan -84 °C son ideales para liofilizar muestras con bajas temperaturas eutécticas, incluidos los que contienen acetonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Caucho |
| Para utilizar con | Sistema FreeZone de 1 l o 4,5 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de la humedad de condensación |
| Línea de productos | FreeZone |
| Peso (imperial) | 0,5 lb (envío) |
| Peso (métrico) | 0,2 kg (envío) |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Manguera de drenaje |