Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo Drager™: Ácido hidroclórico
Código de producto. 12784698
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 20 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
12784698 De 0,2 a 20 ppm cada uno
1 options
Código de producto. 12784698
Marca: Dräger™ 8103481
Una forma rentable y fiable de medir gases y vapores tóxicos en el lugar de trabajo
Los DragerTubes™ con la bomba accuro™ ofrecen resultados precisos que ofrecen una desviación estándar del ±10 %. Esto se debe al volumen homogéneo suministrado por el diseño de la bomba de fuelle y a la calidad alcanzada calibrando individualmente cada lote de DragerTubes, que se prueban por lotes a intervalos regulares, para garantizar la precisión durante toda la vida útil de los tubos.
Especificaciones
Límites de detección De 0,2 a 20 ppm
Componentes medidos Ácido clorhídrico 0,2/a
Rango de humedad <15 mg H2O/l
Intervalo de medición De 0,2 a 20 ppm
N.º de carreras 10/2
Cantidad 10/paq.
Tiempo de respuesta aprox. 2/0.4 min.
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 40 °C
Tipo de tubo Corto plazo