Learn More
Draeger Tubos de corto plazo
Descripción
- Mediciones rápidas y específicas
- Manipulación sencilla mediante la bomba de tubo de tubo Dräger Accuro o automáticamente con el Dräger X-act 5000
- El campo de aplicación incluye análisis de aire en el lugar de trabajo, análisis técnico de gases en áreas de concentraciones de emisión/inmisión, medición de aire comprimido/gases Mide un gran número de gases y vapores diferentes
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Mercaptano 0,1/a |
| Tipo | Tubos de muestreo Draeger a corto plazo |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición puntual de más de 500 gases diferentes |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?