missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DR6 Mouse anti-Human, Clone: 3C2D10, Proteintech

Código de producto. 16808925 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16808925 20 μL 20 microlitros
16898915 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16808925

Marca: Proteintech 667541IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DR6 is widely expressed in human tissues and cell lines. The ligand for DR6 has not been identified. Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand of the TNF family through their death domain containing receptors, TNF-R1 and Fas. Several novel death receptors including DR3, DR4, and DR5 were recently identified. A new death domain containing receptor in the TNFR family was cloned recently and termed DR6 for death receptor-6. Like TNF-R1, DR6 interacts with death domain containing adapter molecule TRADD. Overexpression of DR6 induces apoptosis and activates NF-kappa-B and JNK.

Especificaciones

Antígeno DR6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3C2D10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TNFRSF21
N.º de referencia del gen O75509
Alias de gen BM 018, CD358, Death receptor 6, DR6, TNFRSF21
Símbolos de los genes TNFRSF21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DR6 Fusion Protein Ag14327
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27242
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.