Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas, de conformidad con Dr. Schilling
Código de producto. p-8011835
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10195920 10 ml 1 PCS
10569222 15 ml 1 PCS
10441331 25 ml 1 PCS
10360001 50 ml 1 PCS
10350411 5 ml cada uno
5 options
Código de producto. 10195920
Marca: Hirschmann™ 3600161
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas automáticas Hirschmann Instruments™, conforme al diseño del Dr. Schilling, están disponibles en una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
  • Con tira Schellbach
  • Graduación azul
  • Bureta de flujo rápido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Frascos de LDPE
Báscula Azul
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta Schilling
Certificaciones/conformidad Certificado DKD