Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas, de conformidad con Dr. Schilling
Descripción
- Con tira Schellbach
- Graduación azul
- Bureta de flujo rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Vidrio |
| Graduaciones | 1 ml |
| Incluye | Frascos de LDPE |
| Tolerancia | 0,045 |
| Tipo | Aparatos de valoración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado simple, por lotes y del DKD (antigua calibración DKD), Individual Certificate, DKD Certificate |