Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas, de conformidad con Dr. Schilling
Código de producto. 10350411
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10350411 5 ml cada uno
10195920 10 ml 1 PCS
10569222 15 ml 1 PCS
10441331 25 ml 1 PCS
10360001 50 ml 1 PCS
5 options
Código de producto. 10350411
Marca: Hirschmann™ 3600153
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas automáticas Hirschmann Instruments™, conforme al diseño del Dr. Schilling, están disponibles en una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
  • Con tira Schellbach
  • Graduación azul
  • Bureta de flujo rápido
Specifications
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Frascos de LDPE
Báscula Azul
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta Schilling
Certificaciones/conformidad Certificado DKD