Learn More
Dräger™ Bomba de tubo automática X-act™ 5000
Código de producto. 13408309
Change view
Click to view available options
Tipo:
Bomba de tubo automática X-act™ 5000
Incluye:
Bomba de tubo, correa para el hombro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Incluye unitSize
13408309 Bomba de tubo automática X-act™ 5000 Bomba de tubo, correa para el hombro cada uno
1 options
Código de producto. 13408309
Marca: Dräger™ 4523500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñada para mediciones con tubos a corto plazo Draeger y para tubos y sistemas de muestreo
  • Funcionamiento sencillo y tiempo de medición reducido
  • Al pasar el código de barras, se cargan los datos de medición
  • Ajuste automático del flujo de gases técnicos
  • No se necesita un medidor de flujo externo
  • Conexión con tubo giratorio
  • Con pantalla de segmentos y matrices, lector de códigos de barras y luces intermitentes
Kit de bomba de tubo automática X-act 5000:
  • Incluye bomba con correa para el hombro y batería NiMH recargable
  • Con fuente de alimentación
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Diseñada para mediciones con tubos a corto plazo Draeger y para tubos y sistemas de muestreo
Tipo Bomba de tubo automática X-act™ 5000
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de gases y vapores tóxicos en el lugar de trabajo
Incluye Bomba de tubo, correa para el hombro